Kluczowe dokumenty
GF70375833
Boron
monofilament, 50m, diameter 0.2mm
Synonim(y):
B 005915
About This Item
Polecane produkty
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 703-758-33
rezystywność
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
dł. × śr.
50 m × 0.2 mm
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[B]
InChI
1S/B
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)