Kluczowe dokumenty
GF69667060
Tin-silver alloy, Sn96Ag4
5m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonim(y):
SN175150
Wybierz wielkość
1 EA
1060,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 696-670-60
dł. × śr.
5 m × 1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)