Kluczowe dokumenty
GF69352061
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.2 m, coil width 220 mm
Synonim(y):
TI010302
Wybierz wielkość
1 EA
2260,00 zł
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2260,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 693-520-61
Długość
0.2 m
szerokość zwoju
220 mm
grubość
0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)