Kluczowe dokumenty
GF68691932
Polyethylene - Low Density
(LDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g, natural
Synonim(y):
ET316305
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 686-919-32
masa
500 g
kolor
natural
nominalna wielkość granulek
5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)