Merck
GF68670366
Titanium
tube, 1220mm, outside diameter 2.03mm, inside diameter 1.55mm, wall thickness 0.24mm, annealed, 99.6+%
Synonim(y):
TI007101
Wybierz wielkość
1 EA
4570,00 zł
4570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4570,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141746
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
4570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.6%
Formularz
tubes
temp. samozapłonu
860 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 686-703-66
rezystywność
42.0 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
1220 mm × 0.24 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.03 mm × 1.55 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Klucz InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wei-Qiang Yu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4387-4393 (2014-04-18)
The TiO2 nanotubes by anodization have been extensively studied for medical implant and orthopedic applications because of enhancing bone development. In the present study, a new nano-foveolae structure verified by SEM and AFM was prepared by simulating the nanotubes exfoliation
Shaoming Yang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4292-4296 (2014-04-18)
The structural and functional characterizations of titanium nitride (TiN) advanced ceramic microsprings (CMSs), with a coil diameter of several micrometers and synthesized by chemical vapor deposition (CVD) were investigated by microscopy techniques. The CMSs were sufficiently mechanically elastic for extension
Bijuan Zheng et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(5), 3527-3531 (2014-04-17)
Pd-modified N-doped TiO2 nanoparticles were prepared by the sol-gel method. The X-ray diffraction (XRD) pattern indicated that the pure anatase TiO2 has been obtained. Transmission electron microscope (TEM) was used to observe the micro-morphology of the nanoparticles. The average size
Liming Wang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4224-4228 (2014-04-18)
Tetragonal Barium titanate (BaTiO3) nanotube arrays have been prepared using the template-assisted hydrothermal method combined with an annealing process. The in-situ chemical conversion of TiO2 nanotube array templates ensured that BaTiO3 maintained the morphology of the nanotube architectures. Moreover, X-ray
Konstantinos X Michalakis et al.
The Journal of oral implantology, 40(2), 146-152 (2014-05-02)
Dental implants with an internal connection have been designed to establish a better stress distribution when lateral external forces act on the prosthesis and minimize the forces transmitted to the fastening screw. In the present study, 10 externally and 10