Kluczowe dokumenty
GF68591098
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.1mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
CU045840
Wybierz wielkość
1 EA
3120,00 zł
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
polyimide insulation
thermocouple wire
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 685-910-98
Długość
200 mm
śr. przewodnika
0.1 mm
grubość izolacji
0.01 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)