Kluczowe dokumenty
GF34289882
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 20mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI117931
Wybierz wielkość
1 EA
3360,00 zł
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 342-898-82
dł. × śr.
1000 mm × 20.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)