Kluczowe dokumenty
GF68527187
Alumina
powder, 0.1 max. part. size (micron), weight 50 g, condition 99.99% gamma alumina powder.
Synonim(y):
AL606022
Wybierz wielkość
1 EA
818,00 zł
818,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
818,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
818,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥99.99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 685-271-87
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
0.1 (micron)
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)