Kluczowe dokumenty
GF68379160
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 200 x 200mm, 2.0mm thickness
Synonim(y):
MG010400
Wybierz wielkość
1 EA
3140,00 zł
3140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 683-791-60
rozmiar × grubość
200 mm × 200 mm × 2.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)