GF68189181
Aluminum-manganese alloy, Al99.35Mn0.65
50g lump, 6mm max. lump size, granular
Synonim(y):
AD086100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
lumps (granular)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 681-891-81
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
6 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)