Kluczowe dokumenty
GF67585225
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
0.2m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonim(y):
PT035250
Wybierz wielkość
1 EA
1990,00 zł
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 675-852-25
dł. × śr.
0.2 m × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)