Merck
GF67475537
Zinc
wire reel, 100m, diameter 1.0mm, extruded, 99.9%
Synonim(y):
ZN005131
Wybierz wielkość
1 EA
1800,00 zł
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1800,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141750
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
99.9%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 674-755-37
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
100 m × 1.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Priscilla K Walker et al.
Health physics, 106(4), 523-527 (2014-02-25)
Beam shaping in scattered and uniform scanned proton beam therapy (PBT) is made commonly by brass apertures. Due to proton interactions, these devices become radioactive and could pose safety issues and radiation hazards. Nearly 2,000 patient-specific devices per year are
Kohei Takeshita et al.
Nature structural & molecular biology, 21(4), 352-357 (2014-03-04)
The voltage-gated proton channel Hv1 (or VSOP) has a voltage-sensor domain (VSD) with dual roles of voltage sensing and proton permeation. Its gating is sensitive to pH and Zn(2+). Here we present a crystal structure of mouse Hv1 in the
Johan Hattne et al.
Nature methods, 11(5), 545-548 (2014-03-19)
X-ray free-electron laser (XFEL) sources enable the use of crystallography to solve three-dimensional macromolecular structures under native conditions and without radiation damage. Results to date, however, have been limited by the challenge of deriving accurate Bragg intensities from a heterogeneous
Yongmei Zhao et al.
Stroke, 45(4), 1139-1147 (2014-03-20)
Zinc has been reported to possess both neurotoxic and neuroprotective capabilities. The effects of elevated intracellular zinc accumulation following transient focal cerebral ischemia remain to be fully elucidated. Here, we investigated whether removing zinc with the membrane-permeable zinc chelator, N,N,N',N'-tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Ronny Lehneck et al.
The FEBS journal, 281(7), 1759-1772 (2014-02-11)
Carbonic anhydrases (CAs) are metalloenzymes catalyzing the reversible hydration of carbon dioxide to bicarbonate (hydrogen carbonate) and protons. CAs have been identified in archaea, bacteria and eukaryotes and can be classified into five groups (α, β, γ, δ, ζ) that