Kluczowe dokumenty
GF65930160
Nickel/Cobalt
powder, 150 max. part. size (micron), Ni97%/Co 3%, weight 100 g, condition gas atomized
Synonim(y):
NE296010
Wybierz wielkość
1 EA
7540,00 zł
7540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7540,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
7540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 659-301-60
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
150 (micron)
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)