Kluczowe dokumenty
GF65769003
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500mm tube, 9.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 8mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
FE047750
Wybierz wielkość
1 EA
2030,00 zł
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 657-690-03
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.5 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
9.0 mm × 8.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)