Kluczowe dokumenty
GF63567030
Polystyrene
(PS), powder, mean particle size 900micron, weight 100 g, condition expandable bead
Synonim(y):
ST316090
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
opis
Contains pentane
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 635-670-30
masa
100 g
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)