Kluczowe dokumenty
GF61281097
Cyclo-Olefin Copolymer
(TOPAS«), granule, 4 mm nominal granule size, weight 500 g
Synonim(y):
ET356300
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 612-810-97
masa
500 g
nominalna wielkość granulek
4 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)