Kluczowe dokumenty
GF60980081
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 45micron max. particle size, 1000g
Synonim(y):
FE246020
Wybierz wielkość
1 EA
1680,00 zł
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 609-800-81
masa
1000 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)