Kluczowe dokumenty
GF60929309
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 15mm disks, 0.007mm thickness, as rolled
Synonim(y):
FE010240
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (disks - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 609-293-09
rozmiar × grubość
15 mm × 0.007 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)