Kluczowe dokumenty
GF60823559
Chromium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.025μm, specific density 18.21μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Synonim(y):
Chromium, CR004200
About This Item
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 608-235-59
rezystywność
12.7 μΩ-cm, 20°C
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
gęstość
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cr]
InChI
1S/Cr
Klucz InChI
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)