Kluczowe dokumenty
GF60781709
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
rod, 1000mm x 3.0mm diameter, annealed
Synonim(y):
CU067910
Wybierz wielkość
1 EA
1150,00 zł
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 607-817-09
dł. × śr.
1000 mm × 3.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)