Kluczowe dokumenty
GF60527268
Copper/nickel
foil, thickness 0.016 mm, Cu70%/Ni30%, size 190 × 190 mm
Synonim(y):
CU130240
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 605-272-68
rozmiar
190 × 190 mm
grubość
0.016 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)