Kluczowe dokumenty
GF21422900
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 1 kg
Synonim(y):
ET326320
Wybierz wielkość
1 EA
1990,00 zł
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 214-229-00
masa
1 kg
nominalna wielkość granulek
5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)