Kluczowe dokumenty
GF57647166
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 200 x 1000mm, 0.5mm thickness, as rolled
Synonim(y):
FE080500
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 576-471-66
rozmiar × grubość
200 mm × 1000 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)