Merck
GF57279853
Tungsten
foil, thickness 0.4 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.95%
Synonim(y):
W 000328, W
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 572-798-53
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
100 × 100 mm
grubość
0.4 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)