Kluczowe dokumenty
GF57266736
Silicone Elastomer, Sheet, Thickness 0.6Mm, Size 600X600 Mm, 1 Piece
silicone elastomer, sheet, thickness 0.6 mm, size 600 × 600 mm
Synonim(y):
SI303060
Wybierz wielkość
1 EA
1830,00 zł
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 572-667-36
rozmiar
600 × 600 mm
grubość
0.6 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)