Kluczowe dokumenty
GF57079783
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, Cu 86%/Mn 12%/Ni 2%, conductor diameter 0.125 mm, length 10 m, insulation thickness 0.01 mm
Synonim(y):
CU065821
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 570-797-83
Długość
10 m
Średnica
0.125 mm
grubość izolacji
0.01 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)