Kluczowe dokumenty
GF56940183
Cobalt/Chromium
powder, Co 70%/Cr 30%, max. particle size 45 micron, weight 100 g, condition atomized
Synonim(y):
CO056011
Wybierz wielkość
1 EA
2550,00 zł
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 569-401-83
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)