Kluczowe dokumenty
GF56437038
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 0.2m coil, 0.01mm thickness, as rolled
Synonim(y):
CO010230
Wybierz wielkość
1 EA
5230,00 zł
5230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5230,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
5230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (coil - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 564-370-38
rozmiar × grubość
0.2 m × 0.01 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)