Kluczowe dokumenty
GF55528207
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.18 mm, size 200 × 200 mm, temper hard
Synonim(y):
FE020268
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 555-282-07
rozmiar
200 × 200 mm
grubość
0.18 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)