Merck
GF55503334
Zinc
foil, 2m coil, thickness 0.20mm, as rolled, 99.95+%
Synonim(y):
Zinc, ZN000295
Wybierz wielkość
1 EA
2570,00 zł
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2570,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141750
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 555-033-34
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
2 m × 0.20 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhengquan Li et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 10(22), 5823-5828 (2004-10-09)
A solution surface-erosion route was successfully employed to produce one-dimensional (1D) ZnO nanostructures. ZnO nanorod arrays and three-dimensional urchin-like assemblies could be selectively obtained with different manipulations. In this process, zinc foil was introduced to an organic solution system and
Yang Liu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(23), 6667-6673 (2007-05-31)
Well-aligned zinc oxide microrod and microtube arrays with high aspect ratios were fabricated on zinc foil by a simple solution-phase approach in an aqueous solution of ethylenediamine (en). The shape of the ZnO microstructures can be easily modulated from rods
Huibo Chen et al.
Nanoscale research letters, 5(3), 570-575 (2009-01-01)
We reported the optical and wettability properties of aligned zinc oxide micro/nanotube arrays, which were synthesized on zinc foil via a simple hydrothermal method. As-synthesized ZnO micro/nanotubes have uniform growth directions along the [0001] orientations with diameters in the range
Pritesh Hiralal et al.
ACS nano, 4(5), 2730-2734 (2010-04-27)
Solid-state and flexible zinc carbon (or Leclanche) batteries are fabricated using a combination of functional nanostructured materials for optimum performance. Flexible carbon nanofiber mats obtained by electrospinning are used as a current collector and cathode support for the batteries. The
A new vapor-phase hydrothermal method to concurrently grow ZnO nanotube and nanorod array films on different sides of a zinc foil substrate.
Haimin Zhang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(17), 5165-5169 (2012-03-21)