Merck
GF55204961
Titanium
foil, thickness 0.1 mm, 8 mm diameter, purity 99.6+%
Synonim(y):
TI000370
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141746
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.6%
Postać
foil
temp. samozapłonu
860 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 552-049-61
rezystywność
42.0 μΩ-cm, 20°C
Średnica
8 mm
grubość
0.1 mm
średnica
8 mm
tw
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Klucz InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com