Kluczowe dokumenty
GF55129103
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 4mm disks, 0.02mm thickness, half hard
Synonim(y):
CU070276
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
foil (disks - half hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 551-291-03
rozmiar × grubość
4 mm × 0.02 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)