GF54667299
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
foil, 4mm disks, 0.20mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE040280
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 546-672-99
rozmiar × grubość
4 mm × 0.20 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)