Kluczowe dokumenty
GF53603018
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 5m coil, 0.1mm thickness, hard
Synonim(y):
FE200270
Wybierz wielkość
1 EA
3830,00 zł
3830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
3830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (coil - hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 536-030-18
rozmiar × grubość
5 m × 0.1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)