Kluczowe dokumenty
GF53585927
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
10m wire, 0.030mm diameter, hard
Synonim(y):
CU075111
Wybierz wielkość
1 EA
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 535-859-27
dł. × śr.
10 m × 0.030 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)