Merck
GF53513377
Iron
foil, thickness 0.10 mm, length 1 m, purity 99.8%
Synonim(y):
FE000315
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.8%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 535-133-77
rezystywność
9.71 μΩ-cm
Długość
1 m
grubość
0.10 mm
tw
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com