Merck
GF52812659
Tin
foil, 1m coil, thickness 0.109mm, coil width 41mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Tin, SN000350
Wybierz wielkość
1 EA
1360,00 zł
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1360,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141745
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 528-126-59
rezystywność
11 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość × szerokość
1 m × 0.109 mm × 41 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
gęstość
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Klucz InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mercury contamination removed with tin foil.
R Grajower et al.
Operative dentistry, 9(3), 101-104 (1984-01-01)
J Strang et al.
Addiction (Abingdon, England), 92(6), 673-683 (1997-06-01)
The history of heroin smoking and the subsequent development and spread of 'chasing the dragon' are examined. The first heroin smoking originated in Shanghai in the 1920s and involved use of porcelain bowls and bamboo tubes, thereafter spreading across much
Andrey A Gurtovenko et al.
The Journal of chemical physics, 130(21), 215107-215107 (2009-06-11)
The electrostatic properties of lipid membranes are of profound importance as they are directly associated with membrane potential and, consequently, with numerous membrane-mediated biological phenomena. Here we address a number of methodological issues related to the computation of the electrostatic
K-H Utz et al.
Journal of oral rehabilitation, 29(5), 458-466 (2002-05-25)
In a dentate subject a jaw relation can either be determined in maximum intercuspation and is as such given by the occlusal morphology, or the mandibular position can be allocated according to the centric position of the condyles. For comprehensive
Jianan Liu et al.
Animal reproduction science, 134(3-4), 197-202 (2012-08-28)
Cryopreservation of ovarian tissue has been the only effective way of ex situ conservation of female germplasm in avian species. A novel needle-in-straw (NIS) vitrification method was developed to store tissue in straws instead of cryovials. Fragments of ovarian tissue