Kluczowe dokumenty
GF52297195
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.3mm thickness, annealed
Synonim(y):
FA140300
Wybierz wielkość
1 EA
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 522-971-95
rozmiar × grubość
1 m × 0.3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)