GF52061206
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.5 mm, 15 mm diameter, temper annealed
Synonim(y):
FE020351
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 520-612-06
Średnica
15 mm
grubość
0.5 mm
średnica
15 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)