Kluczowe dokumenty
GF50895276
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.15mm conductor diameter, 0.015mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonim(y):
CU065822
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyimide insulation
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 508-952-76
Długość
50 m
śr. przewodnika
0.15 mm
grubość izolacji
0.015 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)