Merck
GF50461927
Copper - O.F.H.C.
tube, 500mm, outside diameter 0.635mm, inside diameter 0.275mm, wall thickness 0.18mm, 99.95+%
Synonim(y):
Copper, CV007060
Wybierz wielkość
1 EA
2050,00 zł
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141711
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 504-619-27
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.18 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.635 mm × 0.275 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Donita C Brady et al.
Nature, 509(7501), 492-496 (2014-04-11)
The BRAF kinase is mutated, typically Val 600→Glu (V600E), to induce an active oncogenic state in a large fraction of melanomas, thyroid cancers, hairy cell leukaemias and, to a smaller extent, a wide spectrum of other cancers. BRAF(V600E) phosphorylates and
Jonas Duus Stevens Lekfeldt et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 194, 78-85 (2014-08-06)
Copper (Cu) is known to accumulate in agricultural soils receiving urban waste products as fertilizers. We here report the use of the leucine incorporation technique to determine pollution-induced community tolerance (Leu-PICT) to Cu in a long-term agricultural field trial. A
Giulia Cheloni et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 155, 275-282 (2014-07-30)
The present study showed the important role of light intensity and spectral composition on Cu uptake and effects on green alga Chlamydomonas reinhardtii. High-intenisty light (HL) increased cellular Cu concentrations, but mitigated the Cu-induced decrease in chlorophyll fluorescence, oxidative stress
L Marchand et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 193, 205-215 (2014-07-25)
Intra-specific variability of root biomass production (RP) of six rooted macrophytes, i.e. Juncus effusus, Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Typha latifolia, Phalaris arundinacea, and Iris pseudacorus grown from clones, in response to Cu exposure was investigated. Root biomass production varied widely
Julie E Gleason et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(16), 5866-5871 (2014-04-09)
The human fungal pathogens Candida albicans and Histoplasma capsulatum have been reported to protect against the oxidative burst of host innate immune cells using a family of extracellular proteins with similarity to Cu/Zn superoxide dismutase 1 (SOD1). We report here