Kluczowe dokumenty
GF50106844
Vanadium-chromium alloy, V75Cr25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonim(y):
V 026010
Wybierz wielkość
1 EA
12 120,00 zł
12 120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
12 120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
12 120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 501-068-44
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)