Merck
GF49946417
Rhodium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.50μm, specific density 620μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99%
Synonim(y):
Rhodium, RH004700
Wybierz wielkość
1 EA
3870,00 zł
3870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3870,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141738
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 499-464-17
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
10 mm × 0.50 μm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jean Bouffard et al.
Topics in current chemistry, 292, 231-280 (2010-01-01)
A review is presented of synthetic methods for the preparation of biaryls by the rhodium-catalyzed C-H bond arylation of arenes with aryl halides (C-H/ C-X couplings), arylmetal reagents (C-H/C-M couplings) and arenes (C-H/C-H couplings), with an emphasis on postulated mechanisms
Rhodium-catalyzed C-C bond formation via heteroatom-directed C-H bond activation.
Denise A Colby et al.
Chemical reviews, 110(2), 624-655 (2009-05-15)
Huw M L Davies et al.
Chemical Society reviews, 36(7), 1109-1119 (2007-06-20)
This tutorial review describes the reactions of the electron-rich heterocycles pyrrole, furan, indole and benzofuran with copper and rhodium carbenoids. Two main reaction pathways are possible, involving either a concerted non-synchronous cyclopropanation or zwitterionic intermediates. A diverse range of products
Albert Padwa
Chemical Society reviews, 38(11), 3072-3081 (2009-10-23)
In this tutorial review, the rhodium(II)-catalyzed domino reactions of alpha-diazo carbonyl compounds are summarized. The article will emphasize some of the more recent synthetic applications of the rhodium carbenoid cyclization/cycloaddition domino cascade for alkaloid synthesis. The many structurally diverse and
Feng Shi et al.
Topics in current chemistry, 292, 123-164 (2010-01-01)
The catalytic activation of a C-H bond is a fundamentally important organic transformation. There are now numerous reports of palladium-mediated C-H activation by the through-space interaction of a palladium center with a neighboring C-H bond. This type of C-H activation