Merck
GF49248490
Titanium
foil, thickness 0.015 mm, 4 mm diameter, purity 99.6+%
Synonim(y):
TI000230
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141746
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.6%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
860 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 492-484-90
rezystywność
42.0 μΩ-cm, 20°C
Średnica
4 mm
grubość
0.015 mm
średnica
4 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Klucz InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)