Key Documents
GF48776079
Aluminum nickelide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g
Synonim(y):
AL716010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 487-760-79
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com