Kluczowe dokumenty
GF48679587
Silver
tube, 200mm, outside diameter 3.5mm, inside diameter 3.04mm, wall thickness 0.23mm, as drawn, 99.95+%
Synonim(y):
Silver, AG007230
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 486-795-87
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.23 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
3.5 mm × 3.04 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)