Merck
GF48459774
Zirconium
rod, 1000mm, diameter 3.0mm, centerless ground, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR007915
Wybierz wielkość
1 EA
2490,00 zł
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2490,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141751
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.2%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 484-597-74
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
1000 mm × 3.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oluwatayo F Ikotun et al.
Future medicinal chemistry, 3(5), 599-621 (2011-04-30)
Positron emission tomography, with its high sensitivity and resolution, is growing rapidly as an imaging technology for the diagnosis of many disease states. The success of this modality is reliant on instrumentation and the development of effective and novel targeted
Abnormal trace metals in man: zirconium.
H A Schroeder et al.
Journal of chronic diseases, 19(5), 573-586 (1966-05-01)
Yugo Hatai
The international journal of esthetic dentistry, 9(2), 206-222 (2014-04-26)
In contemporary dentistry, we have a vast range of materials to choose from, and metal free restorations have become the premier materials for achieving the ultimate in both esthetics and durability. Metal-free restorations are utilized with more conservative preparations to
Yin Zhang et al.
Current radiopharmaceuticals, 4(2), 131-139 (2011-12-24)
Positron emission tomography (PET) imaging with radiolabeled monoclonal antibodies has always been a dynamic area in molecular imaging. With decay half-life (3.3 d) well matched to the circulation half-lives of antibodies (usually on the order of days), (89)Zr has been
Anjana Raut et al.
Indian journal of dental research : official publication of Indian Society for Dental Research, 22(1), 140-143 (2011-04-29)
The demand for esthetic restorations has resulted in an increased use of dental ceramics for anterior and posterior restorations. A few decades ago, all-ceramic restorations were restricted to treatment in the anterior region, but now all-ceramic restorations can be made