Merck
GF48064631
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti 90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.1 mm, length 0.5 m, coil width 220 mm
Synonim(y):
TI010302
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 480-646-31
Długość
0.5 m
szerokość zwoju
220 mm
grubość
0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com