Kluczowe dokumenty
GF47795518
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 2m coil, 0.076mm thickness, as rolled
Synonim(y):
CU050245
Wybierz wielkość
1 EA
2650,00 zł
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (coil - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 477-955-18
rozmiar × grubość
2 m × 0.076 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)