Kluczowe dokumenty
GF47731103
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 607955
Wybierz wielkość
1 EA
1950,00 zł
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1950,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 477-311-03
Długość
25 mm
średnica
32 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)